4-(Trifluormethoxy)thiophenol
Lieferant: FLUOROCHEM
007575-1G
007575-5G
FLUO007575-1GEA
94.1
EUR
FLUO007575-1G
FLUO007575-5G
4-(Trifluormethoxy)thiophenol
4-(Trifluormethoxy)thiophenol
Formel:
C₇H₅F₃OS |
MDL:
MFCD00052312 CAS-Nummer: 169685-29-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |