2'-(Trifluormethyl)acetanilid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-Acetamidobenzotrifluorid
007577-25G
FLUO007577-25GEA 107 EUR
FLUO007577-25G
2'-(Trifluormethyl)acetanilid
2'-(Trifluormethyl)acetanilid
Formel: C₉H₈F₃NO
MDL: MFCD00013555
CAS-Nummer: 344-62-7
EINECS: 206-453-2