α'-Brom-α,α,α-trifluor-p-xylol

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

Synonyme: 4-(Trifluormethyl)benzylbromid, 4-(Brommethyl)benzotrifluorid

007607-5G 007607-25G 007607-100G
FLUO007607-5GEA 31.1 EUR
FLUO007607-5G FLUO007607-25G FLUO007607-100G
α'-Brom-α,α,α-trifluor-p-xylol
α'-Brom-α,α,α-trifluor-p-xylol
Formel: C₈H₆BrF₃
Molecular Weight: 239.03 g/mol
Siedepunkt: 73…75 °C (0.4 mmHg)
Schmelzpunkt: 31.5
Dichte: 1.54 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000403
CAS-Nummer: 402-49-3
EINECS: 206-947-8
UN: 3261
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR