4-(Trifluormethyl)zimtsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Trifluormethyl)cinnamsäure, 3-(4-(Trifluormethyl)phenyl)propensäure, 3-(p-(Trifluormethyl)phenyl)propensäure
007615-5G
007615-25G
FLUO007615-5GEA
0
EUR
FLUO007615-5G
FLUO007615-25G
4-(Trifluormethyl)zimtsäure
4-(Trifluormethyl)zimtsäure
Formel:
C₁₀H₇F₃O₂ |
MDL:
MFCD00002696 CAS-Nummer: 2062-26-2 |