2-(Trifluormethyl)phenylacetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
007635-5G 007635-100G 007635-25G
FLUO007635-5GEA 33.8 EUR
FLUO007635-5G FLUO007635-100G FLUO007635-25G
2-(Trifluormethyl)phenylacetonitril
2-(Trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₉H₆F₃N
Siedepunkt: 113…116 °C (23 mmHg)
Schmelzpunkt: 29…30 °C
MDL: MFCD00001903
CAS-Nummer: 3038-47-9
EINECS: 221-239-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III