4-(Trifluormethyl)phenylacetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
007637-5G 007637-25G 007637-100G
FLUO007637-5GEA 0 EUR
FLUO007637-5G FLUO007637-25G FLUO007637-100G
4-(Trifluormethyl)phenylacetonitril
4-(Trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₉H₆F₃N
Siedepunkt: 131…132 °C (20 mmHg)
Dichte: 1,535 g/cm³ (–150.15 °C)
MDL: MFCD00001921
CAS-Nummer: 2338-75-2
EINECS: 219-052-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III