1-(3-(Trifluormethyl)phenyl)imidazol
Lieferant: FLUOROCHEM
007649-1G
007649-5G
FLUO007649-1GEA
137
EUR
FLUO007649-1G
FLUO007649-5G
1-(3-(Trifluormethyl)phenyl)imidazol
1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)imidazole
Formel:
C₁₀H₇F₃N₂ |
MDL:
MFCD00060487 CAS-Nummer: 25371-97-5 |