2'-(Trifluormethyl)propiophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
o-(Trifluormethyl)propiophenon
007658-5G
FLUO007658-5GEA
104
EUR
FLUO007658-5G
2'-(Trifluormethyl)propiophenon
2'-(Trifluormethyl)propiophenon
Formel:
C₁₀H₉F₃O Molecular Weight: 202,18 g/mol |
MDL:
MFCD00013557 CAS-Nummer: 16185-96-9 |