7-(Trifluormethyl)-4-chinolinol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-Hydroxy-7-(trifluoromethyl)quinoline
CFF1183.1
007674-1G
CHMPCFF1183.1EA
522
EUR
CHMPCFF1183.1
FLUO007674-1G
7-(Trifluormethyl)-4-chinolinol
7-(Trifluormethyl)-4-chinolinol
Formel:
C₁₀H₆F₃NO Molecular Weight: 213,1560 g/mol |
MDL:
MFCD00006779 CAS-Nummer: 322-97-4 EINECS: 206-298-0 |