Trifluor(trifluormethoxy)ethylen
Lieferant: FLUOROCHEM
007684-100G
FLUO007684-100GEA 477 EUR
FLUO007684-100G
Trifluor(trifluormethoxy)ethylen
Trifluor(trifluormethoxy)ethylen
Formel: C₃F₆O
Siedepunkt: –22 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –125 °C
MDL: MFCD00221780
CAS-Nummer: 1187-93-5
EINECS: 214-703-7