2,4,6-Trifluorpyrimidin
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Gefahr
|
007722-1G
FLUO007722-1GEA
69.9
EUR
FLUO007722-1G
2,4,6-Trifluorpyrimidin
2,4,6-Trifluoropyrimidine
Formel:
C₄HF₃N₂ Molecular Weight: 134,06 g/mol Siedepunkt: 59…60 °C (1013 hPa) |
MDL:
MFCD00039705 CAS-Nummer: 696-82-2 EINECS: 211-801-1 UN: 3265 ADR: 8,II |