Yttrium(III)fluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Yttriumtrifluorid
007781-25G 007781-100G
FLUO007781-25GEA 51.8 EUR
FLUO007781-25G FLUO007781-100G
Yttrium(III)fluorid
Yttrium(III)fluorid
Formel: F₃Y
Molecular Weight: 145.9 g/mol
Siedepunkt: 2227
Schmelzpunkt: 1387
Dichte: 4.01 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00049714
CAS-Nummer: 13709-49-4
EINECS: 237-257-5
UN: 3288
ADR: 6.1 III