3-Brom-4-(trifluormethoxy)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
007803-5G
007803-1G
007803-25G
FLUO007803-5GEA
36.2
EUR
FLUO007803-5G
FLUO007803-1G
FLUO007803-25G
3-Brom-4-(trifluormethoxy)anilin
3-Brom-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel:
C₇H₅BrF₃NO |
MDL:
MFCD00190127 CAS-Nummer: 191602-54-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III |