4-Brom-2,6-difluorphenol
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-3,5-difluoro-4-hydroxybenzene
007833-5G
FLUO007833-5GEA
42.9
EUR
FLUO007833-5G
4-Brom-2,6-difluorphenol
4-Brom-2,6-difluorphenol
Formel:
C₆H₃BrF₂O |
MDL:
MFCD00236213 CAS-Nummer: 104197-13-9 |