2-(Difluormethoxy)benzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
(2-(Difluoromethoxy)phenyl)methanamine
007858-5G
007858-1G
FLUO007858-5GEA
210
EUR
FLUO007858-5G
FLUO007858-1G
2-(Difluormethoxy)benzylamin
2-(Difluormethoxy)benzylamin
Formel:
C₈H₉F₂NO Molecular Weight: 173.16 g/mol |
MDL:
MFCD00236229 CAS-Nummer: 243863-36-7 |