3-(Difluormethoxy)benzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
007859-1G
FLUO007859-1GEA
152
EUR
FLUO007859-1G
3-(Difluormethoxy)benzylamin
3-(Difluormethoxy)benzylamin
Formel:
C₈H₉F₂NO |
MDL:
MFCD00236230 CAS-Nummer: 244022-71-7 |