α-Brom-2-(difluormethoxy)toluol

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

007861-5G 007861.25G 007861-1G
FLUO007861-5GEA 146 EUR
FLUO007861-5G FLUO007861.25G FLUO007861-1G
α-Brom-2-(difluormethoxy)toluol
α-Brom-2-(difluormethoxy)toluol
Formel: C₈H₇BrF₂O
Siedepunkt: 227 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 13 °C
Dichte: 1,555 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00190103
CAS-Nummer: 85684-64-6
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR