3-(Difluormethoxy)phenylacetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
007871-1G 007871-2.5G
FLUO007871-1GEA 488 EUR
FLUO007871-1G FLUO007871-2.5G
3-(Difluormethoxy)phenylacetonitril
3-(Difluormethoxy)phenylacetonitril
Formel: C₉H₇F₂NO
MDL: MFCD00236241
CAS-Nummer: 41429-18-9