2-Fluor-3-(trifluormethyl)zimtsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
007926-1G
007926-5G
FLUO007926-1GEA
39.9
EUR
FLUO007926-1G
FLUO007926-5G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)zimtsäure
2-Fluor-3-(trifluormethyl)zimtsäure
Formel:
C₁₀H₆F₄O₂ |
MDL:
MFCD00236291 CAS-Nummer: 237069-83-9 |