4-Fluor-2-(trifluormethyl)zimtsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
007932-5G
007932-1G
FLUO007932-5GEA
177
EUR
FLUO007932-5G
FLUO007932-1G
4-Fluor-2-(trifluormethyl)zimtsäure
4-Fluor-2-(trifluormethyl)zimtsäure
Formel:
C₁₀H₆F₄O₂ |
MDL:
MFCD00236297 CAS-Nummer: 243977-21-1 |