α-Chlor-2,4,5-trifluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,4,5-Trifluorbenzylchlorid, 1-(Chlormethyl)-2,4,5-trifluorbenzol
007969-1G
007969-5G
007969-10G
FLUO007969-1GEA
34.1
EUR
FLUO007969-1G
FLUO007969-5G
FLUO007969-10G
α-Chlor-2,4,5-trifluortoluol
α-Chlor-2,4,5-trifluortoluol
Formel:
C₇H₄ClF₃ Molecular Weight: 180.56 g/mol |
MDL:
MFCD00236319 CAS-Nummer: 243139-71-1 UN: 3265 ADR: 8 II |