α-Brom-2-(trifluormethoxy)toluol

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

007978-1G 007978-5G FL7978.10 007978-25G
FLUO007978-1GEA 31.1 EUR
FLUO007978-1G FLUO007978-5G CHMPFL7978.10 FLUO007978-25G
α-Brom-2-(trifluormethoxy)toluol
α-Brom-2-(trifluormethoxy)toluol
Formel: C₈H₆BrF₃O
Siedepunkt: 222 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 32 °C
Dichte: 1,583 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00236321
CAS-Nummer: 198649-68-2
UN: 3265
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR