4-(Trifluormethylthio)benzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
008006-1G
FLUO008006-1GEA 108 EUR
FLUO008006-1G
4-(Trifluormethylthio)benzylalkohol
4-(Trifluormethylthio)benzylalkohol
Formel: C₈H₇F₃OS
MDL: MFCD00236342
CAS-Nummer: 56456-52-1