3-(Trifluormethylthio)phenylessigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
008015-1G
FLUO008015-1GEA
121
EUR
FLUO008015-1G
3-(Trifluormethylthio)phenylessigsäure
3-(Trifluormethylthio)phenylessigsäure
Formel:
C₉H₇F₃O₂S Molecular Weight: 236,21 g/mol |
MDL:
MFCD00236350 CAS-Nummer: 239080-04-7 |