5-Brom-m-xylol

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

Synonyme: 1-Brom-3,5-dimethylbenzol, 3,5-Dimethylbrombenzol

008025-25G 008025-10G 008025-50G
FLUO008025-25GEA 60.9 EUR
FLUO008025-25G FLUO008025-10G FLUO008025-50G
5-Brom-m-xylol
5-Brom-m-xylol
Formel: C₈H₉Br
Molecular Weight: 185.06 g/mol
Siedepunkt: 60…62 °C (5.33 hPa)
Dichte: 1.36 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000087
CAS-Nummer: 556-96-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR