3,5-Dichlorbenzaldehyd

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

008033-1G 008033-5G
FLUO008033-1GEA 31.1 EUR
FLUO008033-1G FLUO008033-5G
3,5-Dichlorbenzaldehyd
3,5-Dichlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄Cl₂O
Siedepunkt: 215…222 °C (7 mmHg)
Schmelzpunkt: 63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003352
CAS-Nummer: 10203-08-4
EINECS: 233-499-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR