1-Heptansulfonsäure Natriumsalz

Lieferant: FLUOROCHEM

Synonyme: Natriumheptylsulfonat

008041-25G 008041-100G
FLUO008041-25GEA 114 EUR
FLUO008041-25G FLUO008041-100G
1-Heptansulfonsäure Natriumsalz
1-Heptansulfonsäure Natriumsalz
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na
Molecular Weight: 202.25 g/mol
Schmelzpunkt: 300
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007543
CAS-Nummer: 22767-50-6
EINECS: 245-210-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95c09a5691140bab7446d88919f01593e8f0b9b2&vid=7c237cde5db01d0567ff19964ca3287434747480&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR