1-(Methylsulfonyl)-4-(trifluormethoxy)benzol
Lieferant: FLUOROCHEM
008060-1G
008060-5G
FLUO008060-1GEA
45.9
EUR
FLUO008060-1G
FLUO008060-5G
1-(Methylsulfonyl)-4-(trifluormethoxy)benzol
1-(Methylsulphonyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel:
C₈H₇F₃O₃S |
MDL:
MFCD00792426 CAS-Nummer: 87750-51-4 |