α,α-Difluoranisol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
(Difluoromethoxy)benzene, alpha,alpha-Difluoroanisole
008159-100G
FLUO008159-100GEA
317
EUR
FLUO008159-100G
α,α-Difluoranisol
α,α-Difluoranisol
Formel:
C₇H₆F₂O Molecular Weight: 144,1200 g/mol |
MDL:
MFCD00068184 CAS-Nummer: 458-92-4 EINECS: 207-283-1 |