2-Amino-6-fluorbenzothiazol

Lieferant: FLUOROCHEM

008164-10G 008164-50G 008164-1G 008164-5G
FLUO008164-10GEA 45.9 EUR
FLUO008164-10G FLUO008164-50G FLUO008164-1G FLUO008164-5G
2-Amino-6-fluorbenzothiazol
2-Amino-6-fluorobenzothiazole
Formel: C₇H₅FN₂S
Siedepunkt: 304 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 183 °C
Dichte: 1,59 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00013336
CAS-Nummer: 348-40-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR