3-(Chlormethyl)-5-(4-(trifluormethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazol
Lieferant: FLUOROCHEM
008253-1G
FLUO008253-1GEA
395
EUR
FLUO008253-1G
3-(Chlormethyl)-5-(4-(trifluormethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazol
3-(Chloromethyl)-5-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formel:
C₁₀H₆ClF₃N₂O |
MDL:
MFCD00173952 CAS-Nummer: 175205-84-2 |