1-(3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridinyl)piperazin
Lieferant: FLUOROCHEM
008265-1G
FLUO008265-1GEA
76.2
EUR
FLUO008265-1G
1-(3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridinyl)piperazin
1-(3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridinyl)piperazin
Formel:
C₁₀H₁₁ClF₃N₃ |
MDL:
MFCD00173934 CAS-Nummer: 132834-59-4 |