2-(2,4-Difluorphenoxy)-3-nitropyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
008287-1G
FLUO008287-1GEA 87.9 EUR
FLUO008287-1G
2-(2,4-Difluorphenoxy)-3-nitropyridin
2-(2,4-Difluorophenoxy)-3-nitropyridine
Formel: C₁₁H₆F₂N₂O₃
MDL: MFCD00067800
CAS-Nummer: 175135-62-3