N-(2,4-Difluorphenyl)maleamidsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
008290-1G
FLUO008290-1GEA 104 EUR
FLUO008290-1G
N-(2,4-Difluorphenyl)maleamidsäure
N-(2,4-Difluorphenyl)maleamidsäure
Formel: C₁₀H₇F₂NO₃
MDL: MFCD00082911
CAS-Nummer: 6954-64-9