Ethyl-5-amino-1-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-carboxylat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Ethyl 5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
008297-5G
008297-1G
FLUO008297-5GEA
155
EUR
FLUO008297-5G
FLUO008297-1G
Ethyl-5-amino-1-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-carboxylat
Ethyl-5-amino-1-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-carboxylat
Formel:
C₁₂H₁₂FN₃O₂ |
MDL:
MFCD00173917 CAS-Nummer: 138907-68-3 |