3-Fluor-4-methylbenzamidoxim
Lieferant: FLUOROCHEM
008340-1G
FLUO008340-1GEA
116
EUR
FLUO008340-1G
3-Fluor-4-methylbenzamidoxim
3-Fluor-4-methylbenzamidoxim
Formel:
C₈H₉FN₂O |
MDL:
MFCD00673178 CAS-Nummer: 175277-86-8 |