2-Fluor-6-(4-(methylthio)phenoxy)benzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
008350-1G
FLUO008350-1GEA
94.1
EUR
FLUO008350-1G
2-Fluor-6-(4-(methylthio)phenoxy)benzonitril
2-Fluor-6-(4-(methylthio)phenoxy)benzonitril
Formel:
C₁₄H₁₀FNOS |
MDL:
MFCD00068069 CAS-Nummer: 148901-52-4 |