2-Fluor-4-nitrobenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
008351-1G
008351-5G
FLUO008351-1GEA
31.1
EUR
FLUO008351-1G
FLUO008351-5G
2-Fluor-4-nitrobenzoesäure
2-Fluor-4-nitrobenzoesäure
Formel:
C₇H₄FNO₄ Molecular Weight: 185.11 g/mol |
MDL:
MFCD00275565 CAS-Nummer: 403-24-7 |