(3-Trifluormethyl-α-toluolsulfonyl)acetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
008435-1G
FLUO008435-1GEA
128
EUR
FLUO008435-1G
(3-Trifluormethyl-α-toluolsulfonyl)acetonitril
(3-Trifluormethyl-α-toluolsulfonyl)acetonitril
Formel:
C₁₀H₈F₃NO₂S |
MDL:
MFCD00173822 CAS-Nummer: 175276-81-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |