4,4'-Difluorbenzil
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
Synonyme:
Bis(4-fluorphenyl)ethandion
008552-5G
FLUO008552-5GEA
104
EUR
FLUO008552-5G
4,4'-Difluorbenzil
4,4'-Difluorbenzil
Formel:
C₁₄H₈F₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134541 CAS-Nummer: 579-39-5 |