2,2,2-Trifluorethylmethansulfonat
Lieferant: FLUOROCHEM
008580-5G
FLUO008580-5GEA
0
EUR
FLUO008580-5G
2,2,2-Trifluorethylmethansulfonat
2,2,2-Trifluorethylmethansulfonat
Formel:
C₃H₅F₃O₃S Molecular Weight: 178,130 g/mol |
MDL:
MFCD00025058 CAS-Nummer: 25236-64-0 |