4-Fluor-7-nitrobenzofurazan
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-Fluoro-7-nitro-[2,1,3]-benzoxadiazole, NBD-F
008587-100MG
FLUO008587-100MGEA
0
EUR
FLUO008587-100MG
4-Fluor-7-nitrobenzofurazan
4-Fluor-7-nitrobenzofurazan
Formel:
C₆H₂FN₃O₃ Molecular Weight: 183,1 g/mol |
MDL:
MFCD00010196 CAS-Nummer: 29270-56-2 |