1,1,1,2,3,3-Hexafluor-2-(heptafluorpropoxy)-3-[(trifluorvinyl)oxy]propan
Lieferant: FLUOROCHEM
008603-5G
FLUO008603-5GEA 170 EUR
FLUO008603-5G
1,1,1,2,3,3-Hexafluor-2-(heptafluorpropoxy)-3-[(trifluorvinyl)oxy]propan
1,1,1,2,3,3-Hexafluor-2-(heptafluorpropoxy)-3-[(trifluorvinyl)oxy]propan
Formel: F₂CCFOCF₂CF(CF₃)O(CF₂)₂CF₃
MDL: MFCD00191479
CAS-Nummer: 1644-11-7
EINECS: 216-703-2