4-(Trifluormethyl)benzoesäureanhydrid
Lieferant: FLUOROCHEM
008630-10G
FLUO008630-10GEA
377
EUR
FLUO008630-10G
4-(Trifluormethyl)benzoesäureanhydrid
4-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride
Formel:
C₁₆H₈F₆O₃ Molecular Weight: 362,23 g/mol |
MDL:
MFCD00671577 CAS-Nummer: 25753-16-6 |