1-Chlor-2,4-dibrom-6-fluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
008670-5G
FLUO008670-5GEA 73.2 EUR
FLUO008670-5G
1-Chlor-2,4-dibrom-6-fluorbenzol
1-Chloro-2,4-dibromo-6-fluorobenzene
Formel: C₆H₂Br₂ClF
MDL: MFCD00142891
CAS-Nummer: 202925-04-0