1,2-Dibrom-4-fluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
008673-5G
FLUO008673-5GEA
0
EUR
FLUO008673-5G
1,2-Dibrom-4-fluorbenzol
1,2-Dibromo-4-fluorobenzene
Formel:
C₆H₃Br₂F |
MDL:
MFCD00070780 CAS-Nummer: 2369-37-1 EINECS: 219-131-1 |