Tris(perfluorbutyl)amin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: FC-43, Perfluortributylamin, Heptacosafluortributylamin, Tris(nonafluorbutyl)amin, Fluoriniert®
008740-5G 008740.10X5G 008740.5X5G
FLUO008740-5GEA 36.9 EUR
FLUO008740-5G FLUO008740.10X5G FLUO008740.5X5G
Tris(perfluorbutyl)amin
Tris(perfluorbutyl)amin
Formel: C₁₂F₂₇N
Molecular Weight: 671,1 g/mol
Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –55 °C
Dichte: 1,883 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000436
CAS-Nummer: 311-89-7
EINECS: 206-223-1