2-Brom-4-methylphenylisothiocyanat

Lieferant: FLUOROCHEM

Synonyme: 1-Bromo-2-isothiocyanato-5-methylbenzene

008748-1G
FLUO008748-1GEA 67.1 EUR
FLUO008748-1G
2-Brom-4-methylphenylisothiocyanat
2-Brom-4-methylphenylisothiocyanat
Formel: C₈H₆BrNS
Siedepunkt: 162 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 53 °C
Dichte: 1,52 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00041040
CAS-Nummer: 19241-39-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR