3-Chlor-4-methylphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
008766-5G
FLUO008766-5GEA 69.9 EUR
FLUO008766-5G
3-Chlor-4-methylphenylisothiocyanat
3-Chlor-4-methylphenylisothiocyanat
Formel: C₈H₆ClNS
Siedepunkt: 263 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,24 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00022057
CAS-Nummer: 19241-37-3