4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylisothiocyanat

Lieferant: FLUOROCHEM

008778-1G
FLUO008778-1GEA 36.9 EUR
FLUO008778-1G
4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylisothiocyanat
4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Formel: C₈H₃ClF₃NS
Molecular Weight: 237,63 g/mol
Siedepunkt: 270 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 34…36 °C
Dichte: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00041090
CAS-Nummer: 23163-86-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR